化驗
≥99.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
InChI 密鑰
PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 利用高效液相色谱法(HPLC), 结合光二极管阵列检测器(PAD)和圆二色(CD)检测器, 建立五种Byrsonima物种叶提取物和浸泡液中 儿茶素及其非对映异构体的含量 测定方法
- 基于新型吸附剂磁固相萃取法(MSPE) 测定市售绿菜休和红茶样品中 儿茶素的含量—O-羧甲基-壳聚糖-g-丙烯酸钠 盐(O-CMCs-g-AAS)共聚物沉积于磁性氧化石墨烯(MGO)上, 用于样品预处理和气相色谱-质谱(GC-MS)
- 利用超高效液相色谱- 三重四极杆串联质谱(UHPLC-MS-MS)技术,对三种不同市售茶冲剂(绿茶、 红茶和乌龙茶)中八种儿茶素和四种茶黄素 进行多重残留分析
- 利用超声辅助 提取和高效液相色谱结合二极管阵列— 同时检测和定量分析Physalis angulata L植物样品中 四种酚类化合物,包括儿茶素、咖啡酸、芦丁和 反式肉桂酸
- 利用基于HPLC法结合PDA检测技术, 对以40、60和90天为时间间隔收集45份 新鲜Jukro菜叶样品中的儿茶素、咖啡因和多酚类的多重残留 进行测定
包裝
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
文章
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.
條款
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide
在 Ascentis® RP-Amide 上進行類黃酮 HPLC 分析的規程