certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1096790
API 家族
catechins
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
InChI 密鑰
PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关使用此CRM的所有信息都可以在分析证书上找到。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
(+)-儿茶素是一种黄烷-3-醇,属于多酚类黄酮家族,称为儿茶素。存在于绿茶中,具有诸多健康益处,如抗氧化、抗炎、抗增殖和抗血小板活性。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
(+)-儿茶素是一种黄烷-3-醇,属于多酚类黄酮家族,称为儿茶素。存在于绿茶中,具有诸多健康益处,如抗氧化、抗炎、抗增殖和抗血小板活性。
應用
该医药二级标准品还可作用:
- 建立超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱(UHPLC-MS-MS)法以同时测定3种茶叶样品中8种儿茶素和4种茶黄素
- 通过UHPLC - UV检测器分离测定绿茶样品中6种茶儿茶素和咖啡因
- 通过等密度高效液相色谱法同时分析五种天然存在的儿茶素
- 采用红外辅助萃取法(IRAE)结合高效液相色谱法(HPLC)对葡萄籽样品中的儿茶素、表儿茶素和原花青素B2进行分离和定量分析
- 采用乳酸乙酯、水和乳酸乙酯+水的混合物加压液体萃取法分析绿茶中的咖啡因和儿茶素
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC2624。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
客戶也查看了
Study on infrared-assisted extraction coupled with high performance liquid chromatography (HPLC) for determination of catechin, epicatechin, and procyanidin B2 in grape seeds
Food Chemistry, 127, 1872-1877 (2011)
Pressurized liquid extraction of caffeine and catechins from green tea leaves using ethyl lactate, water and ethyl lactate+ water mixtures
Food and Bioproducts Processing, 96, 106-112 (2015)
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-10-28)
Worldwide, lung cancer remains one of the leading cancers with increasing mortality rates. Though chemotherapy for lung cancer is effective, it is always accompanied by unavoidable and grave side effects. Photodynamic therapy (PDT), using novel photosensitizers, is an advanced treatment