重要文件
PHL80465
芦竹碱
phyproof® Reference Substance
同義詞:
3-(二甲氨基甲基)吲哚, NSC 16892, 芦竹碱
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14N2
CAS號碼:
分子量::
174.24
Beilstein:
140521
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
mp
132-134 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
應用
作为反应物用于制备:
  • 多巴胺D2受体拮抗剂
  • 抗疟疾药
  • 5-吲哚基-曼尼希碱
  • 增殖抑制剂
  • 人肥大细胞糜酶的抑制剂
  • DL-色氨酸的制备
  • 十字花科植物抗毒素黄铜素的潜在解毒抑制剂
  • 3-乙烯基吲哚
  • 血清素5-HT6受体配体模板
  • 选择性蛋白激酶cδ(PKCδ)下调因子
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
332.6 °F
閃點(°C)
167 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)