重要文件
A0223
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester
≥80% purity (HPLC), solid
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester,
化驗
≥80% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
分子量
586.68
顏色
white
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)NC(=O)CCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C31H42N2O9/c1-29-11-9-19(32-24(35)5-8-27(38)42-33-25(36)6-7-26(33)37)14-18(29)3-4-21-22(29)15-23(34)30(2)20(10-12-31(21,30)40)17-13-28(39)41-16-17/h13,18-23,34,40H,3-12,14-16H2,1-2H3,(H,32,35)/t18-,19+,20-,21-,22+,23-,29+,30+,31+/m1/s1
InChI 密鑰
AVQGRLJRQILBRQ-ZCIIQETRSA-N
應用
Amine-reactive haptenylation reagent. This succinimidyl ester derivative of digoxigenin has been shown to inhibit the Na+/K+- ATPase by binding to the cardiac steroid receptor site.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)