等級
for molecular biology
品質等級
蒸汽密度
1.55 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
產品線
BioReagent
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
932 °F
技術
electrophoresis: suitable
immunohistochemistry: suitable
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
pH值
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for nucleic acid hybridization
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI 密鑰
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
其他应用包括:
- 制备用于BrdU免疫组化的小鼠脑切片
- HeLa细胞FISH分析。
- 使用变性梯度凝胶电泳法制备用于PCR产物分析的聚丙烯酰胺凝胶(《The Merck Index》第12版)。
特點和優勢
- 分子生物学应用去离子
- 封装在氩气填充的棕色瓶中,以防氧化
- 用于DNA复性或DNA-RNA杂交
- 可降低双链核酸的热稳定性
適合性
- 核酸杂交
- 防冻剂和凝胶稳定剂
- 弱化核酸双链体稳定性
- 消除核酸二级结构
- 制备RNA和DNA应用所需的杂交缓冲液
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
305.6 °F
閃點(°C)
152 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Formamide is a reagent that is an ionizing solvent in aqueous buffers. It is widely utilized in biochemistry and molecular biology, particularly in nucleic acids research.