重要文件
81112
Supelco
Synperonic® PE/F68
phase Synperonic PE/F68, stationary phase for GC, bottle of 50 g
同義詞:
GC 固定相, Pluronic® F68, 聚(丙二醇)--聚(乙二醇)--聚(丙二醇)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
block copolymer of polyethylene and polypropylene glycol
non-ionic
品質等級
形狀
solid
分子量
~8350
包裝
bottle of 50 g
技術
gas chromatography (GC): suitable
基質活性組
Synperonic PE/F68 phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
GC方法根据固定相的属性可分为两类;气固色谱(GSC)和气液色谱(GLC)。GSC具有固体吸附材料,且溶质颗粒可通过静电力而从流动相中被去除。GLC会有一层薄薄的液体层通过涂覆或键合在惰性颗粒的表面或色谱柱壁上,其中的溶质颗粒会根据其分配系数而被保留在液相中。[1]固定相的主要必需条件是能够提供可在合理时间内保持相完整性的样品分离。它应当可对化学和热变化应保持稳定。选择性、峰对称性、分析时间、分离度、峰拖尾是选择固定相时需要考虑的几个参数。[2]Synperonic PE/F68是聚乙烯和聚丙二醇的一种嵌段共聚物,主要用作表面活性剂。[3]
合成的产品更纯净,分子量范围窄,不含用作 GC 固定相的痕量催化剂或杂质。
應用
它在合成嵌入脂质基质中的防晒纳米颗粒时已被用于制备表面活性剂溶液;了解紫外线分子吸收剂对脂质纳米颗粒的包封作用。[3]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 605- 605 (2006)
James P. Lodge
Methods of Air Sampling and Analysis, 98-98 (1988)
The encapsulation effect of UV molecular absorbers into biocompatible lipid nanoparticles.
Lacatusu, Ioana, et al.
Nanoscale Research Letters, 6.1, 1-9 (2011)