重要文件
81420
Sigma-Aldrich
聚乙烯吡咯烷酮
K 30
同義詞:
’Plasdone’, PVP, 聚维酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H9NO)n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
powder
應用
coatings
pharmaceutical
SMILES 字串
C=CN1CCCC1=O (Canonical-SMILES)
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI 密鑰
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
聚乙烯吡咯烷酮(PVP)还有一个商业化别名K30,是水溶性聚合物。它具有吸湿性和良好的粘合性能。这种成分具有稳定的pH值,可形成透明膜。
應用
PVP用途广泛,如用于:
  • 制造胶棒的粘合剂和金属粘合剂
  • 陶瓷分散剂
  • 涂料和墨水
  • 制造合成纤维和纺织品
  • 制成多孔膜
其他說明
聚乙烯吡咯烷酮是 Denhardt′s 溶液的一种成分,在标准 50X 储备溶液中的浓度为 1%(w/v)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Solid dispersion of carbamazepine in PVP K30 by conventional solvent evaporation and supercritical methods
Sethia S and Squillante E
International Journal of Pharmaceutics, 272(1-2), 1-10 (2004)
Robust Ag nanoplate ink for flexible electronics packaging
Li R, et al.
Nanoscale, 7(16), 7368-7377 (2015)
Pressure-dependent conduction behavior of various particles for conductive adhesive applications
Sancaktar E and Dilsiz N
Journal of Adhesion Science and Technology, 13(6), 679-693 (1999)
Preparation, characterization and performance studies of polysulfone membranes using PVP as an additive
Chakrabarty B, et al.
Journal of Membrane Science , 315(1-2), 36-47 (2008)
Photocatalytic microreactor study using TiO 2-coated porous ceramics
Teekateerawej S, et al.
J. Appl. Electrochem., 35(7-8), 693-697 (2005)