等級
matrix substance for MALDI-MS
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
crystals
分析物功能類別
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
分析物化學類別
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
技術
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
溶解度
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES 字串
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
InChI 密鑰
OBZAFMILNGLRAL-VMPITWQZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)