等級
matrix substance for MALDI-MS
品質等級
化驗
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
分析物化學類別
dendrimers, fullerenes, peptides, proteins
技術
MALDI-MS: suitable
mp
~202 °C
溶解度
dioxane: 1 g/10 mL at hot, clear, faintly yellow to yellow
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Ca: ≤2 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤2 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
適合性
in accordance for UV test
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES 字串
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
InChI 密鑰
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 代谢命运表征:芥子酸在生物系统中的代谢命运是一个重要的研究领域。最近对大鼠的研究重点是使用液相色谱-质谱 (LC-MS) 等先进技术鉴别芥子酸的代谢途径和副产物。这些研究提供了对其生物利用度和药代动力学的见解,对于了解其治疗潜力至关重要(Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2023)。
- 从植物材料中有效提取:使用分子印迹聚合物 (MIP) 和低共熔溶剂从各种植物来源中提取芥子酸。这些方法提高了芥子酸提取的效率和选择性,使其成为从事天然产物分离和表征的分析化学家的宝贵方法。这一应在食品和制药行业的质量控制和标准化方面特别重要(Food Chemistry, 2023)。
- 选择性传感应用:芥子酸用于开发选择性传感应用所用的纳米复合材料。例如,现已开发出用于选择性检测高锰酸根离子的 Ni-芥子酸纳米复合材料。这项研究揭示了芥子酸在构建用于环境监测和分析应用的灵敏和特异性传感器方面的多用途性(Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2023)。
- 生物活性研究:芥子酸的生物活性进一步影响其抗炎症和抗癌特性。研究表明,芥子酸可以调节各种生化途径,提供炎症和癌症的保护作用。这些发现凸显了其作为治疗制剂中生物活性化合物的潜力,以及其分析方法在定量其效力和安全性方面的重要性(Stem Cell Research International, 2022)。
生化/生理作用
包裝
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
客戶也查看了
文章
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.