等級
matrix substance for MALDI-MS
品質等級
化驗
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
形狀
solid
分析物化學類別
glycans, oligonucleotides, peptides, proteins
技術
MALDI-MS: suitable
顏色
light yellow
mp
218-222 °C
219-221 °C (lit.)
正離子痕跡
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
in accordance for UV test
SMILES 字串
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
InChI 密鑰
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
條款
该聚糖质谱分析方案,被称之为干液滴法,基于原始的MALDI实验并依然是MS领域中最常用的方法。
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.