重要文件
03565
Supelco
MALDI验证集聚苯乙烯 Mp ~700 - 70 000
certified reference material
同義詞:
聚苯乙烯, PS
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH(C6H5)]n
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
成分
MALDI标准品适用于MALDI-ToF仪器的验证和比较。证书提供了MALDI光谱,包括摩尔质量不同的选定窄聚合物的Mw、Mn和Mp值。
该组包括6种不同的聚苯乙烯标准,范围从Mp〜700到〜70,000。
每个标准品均通过GPC,第二种绝对方法(光散射或H-NMR)和MALDI-TOF-MS进行表征。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3