重要文件
49547
Supelco
萘酚黄 S
analytical standard
同義詞:
2,4-二硝基-1-萘酚-7-磺酸 钠盐, 8-羟基-5,7-二硝基-2-萘磺酸 钠盐, 酸性黄 1, 黄胺酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H4N2Na2O8S
CAS號碼:
分子量::
358.19
顏色索引編號:
10316
Beilstein:
3839220
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccc(cc12)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O8S.2Na/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17;;/h1-4,13H,(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
萘酚黄S是一种以其危险性而闻名的染料。[1]
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
萘酚黄S可作为分析参考标准品用于以下物种中萘酚黄S的测定:
  • 通过固相萃取(SPE)和高效液相色谱(HPLC)-二极管阵列检测(DAD)-离子阱飞行时间串联质谱(IT-TOF-MS3)进行多反应监测(MRM)检测用于食品。[2]
  • 通过SPE及后续利用HPLC偶联光电二极管阵列(PDA)检测器的分析用于饮料和糖果。[3]
  • 通过吸附柱色谱用于废水样品。[4]
  • 用于由著名的19世纪法国画家埃米尔·伯纳德(Emile Bernard)设计的刺绣。[5]
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Identification and determination of 34 water-soluble synthetic dyes in foodstuff by high performance liquid chromatography-diode array detection-ion trap time-of-flight tandem mass spectrometry.
Li XQ, et al.
Food Chemistry, 182(9), 316-326 (2015)
Photodegradation of hazardous dye naphthol yellow s over titanium dioxide.
Jain R and Sikarwar S
Journal of Dispersion Science and Technology, 32(9), 1345-1352 (2011)
High-performance liquid chromatography and non-destructive three-dimensional fluorescence analysis of early synthetic dyes.
van Bommel MR, et al.
Journal of Chromatography A, 1157(1-2), 260-272 (2007)
J Tas et al.
Acta histochemica. Supplementband, 20, 69-73 (1979-01-01)
After staining with Naphthol Yellow S (NYS) at optimal conditions of pH (2.8), the protein content of rat liver cells isolated by means of a collagenase perfusion technique was found to be cytophotometrically immeasurable, because of too high local dye
W M Frederiks et al.
Histochemistry, 68(1), 49-53 (1980-01-01)
The purpose of this study is to compare the protein content of parenchymal and non-parenchymal nuclei, as isolated from rat liver. The nuclei have been separated by means of a 1 g-sedimentation technique. The protein content of the separated nuclei