重要文件
43236
Supelco
2-Ethyl-3(5 or 6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
analytical standard
同義詞:
2-Ethyl-3(5 or 6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12N2
CAS號碼:
分子量::
136.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤2.0% water
折射率
n20/D 1.500-1.502
n20/D 1.5015 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCc1ncc(C)nc1C.CCc2nc(C)cnc2C
InChI
1S/2C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8;1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h2*5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
BOFLOMVCGPWPQC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F
閃點(°C)
69 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)