重要文件
75831
Supelco
檀香醇,α-和 β-异构体
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24O
CAS號碼:
分子量::
220.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥80% (sum of isomers)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
101-103 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC\C(=C\CC[C@]1([C@@H]2C[C@@H](CC2)C1=C)C)\C
InChI
1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+/t13-,14+,15-/m1/s1
InChI 密鑰
OJYKYCDSGQGTRJ-INLOORNJSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
檀香醇α和β异构体可用作分析标准品,用于通过流量调节全二维气相色谱-质谱联用法(FM GCxGC / MS)定量分析香精中的分析物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Is this a racemic mixture? If not what is the percentage of alpha: beta santalols?
    1 answer
    1. This product is not a racemic mixture. The majority of this material is the alpha isomer. The isomeric content is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. However, only the percentage sum of isomers and confirmation of the presence of both alpha- and beta-santalol are reported. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/75831#product-documentation