重要文件
14389
Supelco
氯化翠雀啶
analytical standard
同義詞:
3,5,7-三羟基-2-(3,4,5-三羟基苯基)-1-苯并吡喃氯化物, 氯化翠雀啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H11ClO7
CAS號碼:
分子量::
338.70
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
化驗
≥90.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤8.0% water
應用
food and beverages
形式
neat
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H
InChI 密鑰
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
生化/生理作用
花青素。抗氧化剂。葡萄、越橘和石榴中的色素。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Qian Lou et al.
Journal of experimental botany, 65(12), 3157-3164 (2014-05-03)
Grape hyacinth (Muscari) is an important ornamental bulbous plant with an extraordinary blue colour. Muscari armeniacum, whose flowers can be naturally white, provides an opportunity to unravel the complex metabolic networks underlying certain biochemical traits, especially colour. A blue flower
Yue Zhu et al.
Planta, 241(5), 1075-1089 (2015-01-13)
Metabolic profiling, gene cloning, enzymatic analysis, ectopic expression, and gene silencing experiments demonstrate that the anthocyanidin reductase (ANR) pathway is involved in the biosynthesis of proanthocyanidins in upland cotton. Proanthocyanidins (PAs) are oligomeric or polymeric flavan-3-ols, however, the biosynthetic pathway