描述
reference substance for GC
成份
α-thujone, 90-98%
β-thujone, 2-10%
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.450
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChI 密鑰
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup