推薦產品
用途
sufficient for 20 reactions
包裝
kit of 1
製造商/商標名
Roche
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
儲存溫度
2-8°C
一般說明
免疫沉淀法是一种广泛使用的分析复杂蛋白质混合物中靶抗原的方法。通过特异性抗体一个步骤即可完成分析规模的目标蛋白的浓缩和免疫亲和纯化。通常,免疫沉淀的蛋白质具有完整的功能活性,可以进一步分析酶活性、相互作用、修饰和结构。
试剂盒包含蛋白质的细胞裂解、溶解、稳定和免疫纯化所需的全部试剂。
包裝
1个试剂盒包含5个组分。
準備報告
工作溶液:裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1
该试剂盒所含试剂可制备 125 ml 裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1。准备至少 25 ml 的最小体积,足够进行 4 次免疫沉淀。
要制备 25ml 裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1,将 5ml 核心缓冲液,3.75ml NaCl,2.5ml 洗涤剂混合物和 1 片 cOmplete 片剂混合在一起。加水至最终体积为 25 ml。
在 2 至 8℃ 下,溶液可稳定储存 24 小时。在 -15 至 -25℃ 下,以等分试样储存时,溶液可稳定储存长达 4 周。解冻后充分混合。
洗涤缓冲液 2
该试剂盒所含试剂可制备 50ml 洗涤缓冲液 2。一次免疫沉淀需要 2ml 该缓冲液。
要制备 50ml 洗涤缓冲液 2,将 10ml 核心缓冲液,25ml NaCl 和 0.5ml 洗涤剂混合物混合在一起。加水至最终体积为 50 ml。
在 2 至 8°C 下,溶液可稳定储存。要储存更长时间时,将溶液以等分试样储存于 -15 至 -25°C。解冻后充分混合。
洗涤缓冲液 3
该试剂盒所含试剂可制备 25ml 洗涤缓冲液 3。一次免疫沉淀需要 1ml 该缓冲液。
要制备 25ml 洗涤缓冲液 3,将 1ml 核心缓冲液和 0.25ml 洗涤剂混合物混合在一起。加水至最终体积为 25ml。
在 2 至 8°C 下,溶液可稳定储存。要储存更长时间时,将溶液以等分试样储存于 -15 至 -25°C。解冻后充分混合。
该试剂盒所含试剂可制备 125 ml 裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1。准备至少 25 ml 的最小体积,足够进行 4 次免疫沉淀。
要制备 25ml 裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1,将 5ml 核心缓冲液,3.75ml NaCl,2.5ml 洗涤剂混合物和 1 片 cOmplete 片剂混合在一起。加水至最终体积为 25 ml。
在 2 至 8℃ 下,溶液可稳定储存 24 小时。在 -15 至 -25℃ 下,以等分试样储存时,溶液可稳定储存长达 4 周。解冻后充分混合。
洗涤缓冲液 2
该试剂盒所含试剂可制备 50ml 洗涤缓冲液 2。一次免疫沉淀需要 2ml 该缓冲液。
要制备 50ml 洗涤缓冲液 2,将 10ml 核心缓冲液,25ml NaCl 和 0.5ml 洗涤剂混合物混合在一起。加水至最终体积为 50 ml。
在 2 至 8°C 下,溶液可稳定储存。要储存更长时间时,将溶液以等分试样储存于 -15 至 -25°C。解冻后充分混合。
洗涤缓冲液 3
该试剂盒所含试剂可制备 25ml 洗涤缓冲液 3。一次免疫沉淀需要 1ml 该缓冲液。
要制备 25ml 洗涤缓冲液 3,将 1ml 核心缓冲液和 0.25ml 洗涤剂混合物混合在一起。加水至最终体积为 25ml。
在 2 至 8°C 下,溶液可稳定储存。要储存更长时间时,将溶液以等分试样储存于 -15 至 -25°C。解冻后充分混合。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
僅套裝組件
產品號碼
描述
- Core Buffer
- NaCl
- Detergent Mix
- cOmplete Protease Inhibitor Cocktail Tablets (5)
- Protein A Agarose ready-to-use
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
客戶也查看了
Dual-specificity phosphatase 9 Protects against nonalcoholic fatty liver disease in mice through ASK1 suppression
Ye P, et al.
Hepatology, 69(1), 76-93 (2019)
Yi Liu et al.
Cardiovascular research, 101(1), 87-96 (2013-11-29)
Toll-interacting protein (Tollip) is a critical regulator of the Toll-like receptor-mediated signalling pathway. However, the role of Tollip in chronic pressure overload-induced cardiac hypertrophy remains unclear. This study aimed to determine the functional significance of Tollip in the regulation of
J A Arnott et al.
Bone, 42(5), 871-885 (2008-03-04)
Connective tissue growth factor (CTGF/CCN2) is a cysteine rich, extracellular matrix protein that acts as an anabolic growth factor to regulate osteoblast differentiation and function. In osteoblasts, CTGF is induced by TGF-beta1 where it acts as a downstream mediator of
Ding-Sheng Jiang et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 63(4), 713-722 (2014-01-08)
Cardiac hypertrophy is a complex pathological process that involves multiple factors including inflammation and apoptosis. Interferon regulatory factor 7 (IRF7) is a multifunctional regulator that participates in immune regulation, cell differentiation, apoptosis, and oncogenesis. However, the role of IRF7 in
Xuehai Zhu et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 67(5), 866-877 (2016-03-30)
The calcium-responsive molecule, calcineurin, has been well characterized to play a causal role in pathological cardiac hypertrophy over the past decade. However, the intrinsic negative regulation of calcineurin signaling during the progression of cardiomyocyte hypertrophy remains enigmatic. Herein, we explored
條款
Immunoprecipitation Kit (Protein A) Protocol & Troubleshooting
相關內容
Immunoprecipitation Kit (Protein A) Protocol & Troubleshooting