文件
SLHNX13
Millipore
Millex®尼龙针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
同義詞:
0.45 μm尼龙针式过滤器, Millex-HN针式过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
Nylon membrane
polypropylene housing
品質等級
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
特點
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
參數
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
21 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.8 cm2
容積
10 mL
顏色
purple
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
起泡點
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
相關類別
一般說明
Millex®针式过滤器,尼龙,非灭菌是亲水尼龙膜,兼容各种溶剂,包括水和有机溶液。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
相關內容
使用我們完整的 LC-MS 和 GC-MS 產品組合和應用指南,準確檢測和量化藥品中的痕量亞硝胺(NDMA、NDEA、NEIPA、NDIPA、NDBA 等)。訂購高品質參考標準、色譜柱、過濾器等。
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.