材料
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌
non-sterile
產品線
Millex™
特點
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex™
參數
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
高度
27 mm
直徑
33 mm
過濾面積
4.5 cm2
容積
100 mL
顏色
light blue
孔徑
0.20 μm
輸入
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
起泡點
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
一般說明
SLLG033NS 替换 SLLGH25NS
SLLG033NB 替换 SLLGH25NB
SLLG033NK 替换 SLLGH25NK
带亲水性 PTFE 未灭菌 Millex 针头式过滤器概述
- 溶出物含量最低,优化UHPLC和LC-MS等灵敏分析的背景水平
- 水溶液或有机溶液的过滤
- 聚丙烯外壳材料具有溶出物含量低,化学相容性广的特点。
应用范围:
进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱分析之前的样品过滤;溶剂过滤;水溶液和有机溶液的过滤
應用
包裝
規格
外觀
法律資訊
推薦
相關產品
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
针头式膜滤器选择和验证方法,用于评估制药质量控制 (QC) 测试中由于膜滤器吸附而造成的分析物损失。
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.