重要文件
SLLGX13
Millipore
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.20 μm, diam. 13 mm, non-sterile
同義詞:
0.20 μm PTFE针式过滤器, Millex-LG针式过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
43 mL/min flow rate
43 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
高度
21 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.8 cm2
容積
10 mL
顏色
light blue
孔徑
0.20 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
起泡點
≥3.0 bar at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
滤器编码:LG
经HPLC认证的低水平紫外线吸收性可提取物
SLLGX13NL代替SLLGH13NL
SLLGX13NK代替SLLGH13NK
应用:
UHPLC、LC-MS和质谱分析前样品过滤;蛋白质溶液及水或有机溶液的过滤
包裝
非无菌
規格
仅供一般实验室使用
聯結
替代:SLLGH13NL
外觀
色码:蓝色
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Millex® 亲水性 PTFE 针头式过滤器具有广泛的化学相容性,并经过 HPLC 认证,确保低可萃取物含量。稳健的性能,让这款过滤器可自如应对各种样品,杜绝膜故障或样品污染风险。
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
概述亞硝胺雜質測試、全球法規,以及樣品製備和分析過濾器選擇的主要考慮因素。
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
查看全部
相關內容
使用我們完整的 LC-MS 和 GC-MS 產品組合和應用指南,準確檢測和量化藥品中的痕量亞硝胺(NDMA、NDEA、NEIPA、NDIPA、NDBA 等)。訂購高品質參考標準、色譜柱、過濾器等。
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.