Unfortunately, there are no capped syringe filters available at this time. These products offer an open female Luer-Lok inlet and an open male Luer-slip outlet. There are several Whatman in-line filter products that feature caps. Please see the links below to review:
Whatman Polydisc AS
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/whatmanpolydiscasinlinefilterforaqueoussolutions1234598765
Whatman in-line filter / degassers
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/whatmaninlinefilterdegassersifd1234598765
推薦產品
材料
Nylon membrane
polypropylene housing
品質等級
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
無菌
non-sterile
產品線
Millex™
特點
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex™
參數
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
技術
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
21 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.8 cm2
容積
10 mL
顏色
purple
孔徑
0.2 μm
輸入
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
起泡點
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
相關類別
一般說明
•带有亲水性尼龙膜的未灭菌 Millex 针头式过滤器可与多种溶剂兼容
•提供 0.20 µm 和 0.45 µm 的孔径和两个直径,以满足您的应用需求
•与水溶液和有机溶液兼容,在实验室中提供广泛的化学相容性和灵活性
•聚丙烯外壳,可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以 NS(-------NS)结尾的 SKU:50 个/包
以 NL(------- NL)结尾的 SKU:100 个/包
以 TL(------- TL)结尾的 SKU:100 个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250 个/包
以 NK(------- NK)结尾的 SKU:1000 个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱分析之前进行样品过滤;溶剂过滤;澄清水溶液和有机溶液
規格
法律資訊
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
瞭解更多有關按照 FDA 方法 C-010.02 透過 QuEChERS 萃取和 LC-MS/MS 表徵分析鮭魚中 16 種 PFAS 的資訊。
相關內容
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS 或「永遠化學物質」會在環境中持續存在,並對人類健康構成風險。探索我們用於定量 PFAS 的環境監測工具,協助研究人員、監管機構和實驗室測試 PFAS。
-
Do you have any capped version of this filter?
1 answer-