重要文件
SLHNDZ5
Millipore
Millex 尼龙 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
同義詞:
0.45 μm 尼龙针式过滤器, Millex-HN针式过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
21 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
相關類別
一般說明
自动化兼容性未灭菌并带尼龙膜的 Millex 针头式过滤器:
-设计用于为溶解和其他自动样品制备应用提供高效过滤-圆顶外壳可确保过滤器可靠地运输
  • -可提供散装或输送管,可与自动过滤器更换系统一起使用
  • 應用
    • 药物溶解测试
    • 自动化样品制备
    • 澄清微粒含量高的溶液
    規格
    仅供一般实验室使用
    單位定義
    • SLHNDZ5NZ: 200包预装在8个管中,每管25个。
    • SLHNDZ5NK:1000个/包,散装形式
    法律資訊
    Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
    Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    未找到適合的產品?  
    試用我們的產品選擇工具.
    分析證明 (COA)
    輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
    已經擁有該產品?
    您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
    存取文件庫
    文章
    Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.