重要文件
EZRMFGF21
Millipore
Rat/Mouse FGF-21 ELISA Kit
measures and quantifies FGF-21 levels in 10 µl - 20 µl serum, plasma or cell culture supernatent
同義詞:
Fibroblast growth factor 21
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
大鼠/小鼠FGF-21 ELISA试剂盒, This Rat / Mouse FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
品質等級
物種活性
mouse, rat
包裝
kit of 1 × 96 wells
參數
10—20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
standard curve range: 50-12000 pg/mL
inter-assay cv: <8%
intra-assay cv: <10%
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
應用
research use
檢測方法
colorimetric (450nm/590nm)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
最近的研究表明,成纤维细胞生长因子21(FGF-21)是一种肝脏衍生的蛋白,能够以胰岛素非依赖性方式增加葡萄糖摄取并降低血浆甘油三酸酯水平。 FGF-21抑制胰高血糖素释放,从而增加胰岛素敏感性,并减少胰腺β细胞产生的胰岛素量。 与以快速,类似激素的方式起作用的胰岛素不同,FGF-21活性需要几个小时,表明基因表达发生了变化。 当将FGF-21注射到动物体内时,没有观察到明显的体重增加,并且经过基因工程改造过表达FGF-21的小鼠比正常对照组体重更轻,脂肪组织更少。
尽管在了解2型糖尿病的病理生物学以及开发用于治疗患者糖尿病的的新化合物方面,该疾病仍然是全球主要的健康问题。 因此,Millipore很高兴提供大鼠/小鼠FGF-21 ELISA试剂盒,用于定量大鼠和小鼠血清和血浆样品中的FGF-21。 FGF-21的胰岛素非依赖性活性以及缺乏胰岛素,噻唑烷二酮和其他抗糖尿病药物的体重增益作用,使其与当前的胰岛素敏感性药物区分开来,使其成为有前途的治疗方法。
特異性
与人FGF-21的交叉反应性:39%
未观察到与所测试的细胞因子和代谢激素的显著交叉反应性。
應用
用于检测/量化:FGF-21
研究子类别
糖尿病-2型
代谢综合征
研究类别
代谢
这是一项3小时试验,需要20μL(一式两份)大鼠样本或10µL(一式两份)小鼠样本。
其他說明
请联系技术服务部进行稀释度线性研究。
免責聲明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Induction of ketosis in rats fed low-carbohydrate, high fat diets depends on the relative abundance of dietary fat and protein.
Bielohuby, Maximilian, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism (2010)