重要文件
8.52333
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
Novabiochem®
同義詞:
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H25NO4
CAS號碼:
分子量::
379.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
alkene
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
一般說明
Building block for introduction of α-n-pentenyl-alanine peptides by Fmoc SPPS.
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3