化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
white
mp
134-140 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3