重要文件
F6312
Sigma-Aldrich
Fmoc-( S )-2-(4-戊烯基)Ala-OH
≥97%, for peptide synthesis
同義詞:
(S)-2-氨基-2-甲基-6-庚烯酸, (S)- N -Fmoc-α--4- n -戊烯丙氨酸, Fmoc-( S )-2-(4-戊烯基)丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H25NO4
CAS號碼:
分子量::
379.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Fmoc-( S )-2-(4-戊烯基)Ala-OH, ≥97%
化驗
≥97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
<30 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
應用
Fmoc-( S )-2-(4-戊烯基)Ala-OH 是一种 Fmoc 保护的氨基酸,可用于创建肽库。[1][2]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Z-selective olefin metathesis on peptides: Investigation of side chain influence, preorganization, and guidelines in substrate selection.
O?Leary D J and Grubbs R H
Amino Acids, 5, S13-S13 null
Young-Woo Kim et al.
Nature protocols, 6(6), 761-771 (2011-06-04)
This protocol provides a detailed procedure for the preparation of stapled α-helical peptides, which have proven their potential as useful molecular probes and as next-generation therapeutics. Two crucial features of this protocol are (i) the construction of peptide substrates containing