文件
8.41692
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
for synthesis
同義詞:
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H23N3
CAS號碼:
分子量::
173.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
221-201-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
155 °C
效力
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-5.7 % (v/v)
pH值
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
<-18 °C
轉變溫度
flash point 76 °C
密度
0.828 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
InChI 密鑰
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup