Merck
全部照片(5)
重要文件
8.18766
Supelco
2-丙醇
≥99.5% (GC), EMPLURA®
同義詞:
IPA, 仲丙醇, 异丙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHOH
CAS號碼:
分子量::
60.10
Beilstein:
635639
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-661-7
NACRES:
NB.21
bp:
82 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
2-丙醇, EMPLURA®
蒸汽密度
2.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
效力
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
雜質
≤0.2% Water
蒸發殘留物
≤0.0020%
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。通过EMPLURA 我们为非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的提供一系列溶剂。EMPLURA 溶剂提供了充足的质量标准信息和最重要的参数。
應用
  • 建筑和功能分子工程中的不对称催化:酮的实用化学和立体选择性加氢: 该研究介绍了2-丙醇在不对称催化中的作用,为酮的立体选择性氢化提供了一种有效的方法,这对药物合成十分重要(Noyori and Ohkuma, 2001)。
  • 以2-丙醇和亚精胺合成的寡核苷酸的电喷雾电离质谱: 本研究考察了2-丙醇在电喷雾电离质谱中的应用,改善了合成寡核苷酸的检测和分析(De Bellis et al., 2000)。
  • 8-α,25-二羟基-9,10-仲-4,6,10(19)-胆甾三烯-3-酮的分离、鉴定和化学合成。小鼠髓系白血病细胞(M1)产生的25-羟基维生素D3的新代谢产物。: 这项研究详细介绍了2-丙醇在一种新维生素D3代谢产物化学合成中的应用,该代谢产物对我们了解白血病细胞中的维生素D代谢很重要(Yamada et al., 1987)。
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.5 %
鉴别(IR):符合
密度(d 20 °C/4 °C):0.784 - 0.785
蒸发残渣: ≤ 0.0020 %
水分: ≤ 0.20 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
相關內容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.