product name
2-丙醇, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
雜質
aldehyde, in accordance
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
pH值
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 20 °C
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CC(C)O
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
其他說明
货号59300-6X1L的产品即将停产。请订购59300-1L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
greener alternative product
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup