文件
71412
Millipore
鸡蛋白溶菌酶溶液,10 mg/mL
A ready-to-use, stabilized lysozyme solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
生物源
chicken egg white
品質等級
形狀
solution
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
濃度
10 mg/mL
技術
DNA purification: suitable
protein purification: suitable
適合性
suitable for nucleic acid purification
應用
life science and biopharma
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
鸡蛋白溶菌酶溶液是一种即用型溶菌酶稳定溶液。该酶催化细菌细胞壁中N-乙酰胞壁质键的水解。该溶液可用于DNA和蛋白质的纯化。我们推荐鸡蛋白溶菌酶溶液用于革兰氏阳性菌裂解。该溶液以10 mg/ml溶菌酶在25 mM乙酸钠和50%甘油,pH 4.5(≥250 KU/ml)中的形式提供。产品在-20°C稳定。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位的鸡蛋白溶菌酶定义为使用溶壁微球菌悬液作为底物,在25°C,pH 6.2下导致每分钟降低0.001 A₄₅₀单位的酶量。
外觀
10 mg/mL溶菌酶,溶于含50%甘油的25 mM醋酸钠(pH 4.5)中。
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1