重要文件
4403-M
Millipore
溶菌酶,来源于鸡蛋白
Native, chicken egg white lysozyme. Inhibits the biological activity of lipopolysaccharides from periodontopathic bacteria.
同義詞:
溶菌酶,来源于鸡蛋白, 胞壁酰胺酶,N-乙酰胞壁酰水解酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
chicken egg white
描述
RTECS - OL5989000
Merck USA index - 14, 5640
形狀
lyophilized solid
比活性
≥20,000 Shugar units/mg dry wt
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
技術
cell based assay: suitable
顏色
off-white
溶解度
cold water: 5 mg/mL
aqueous buffer: soluble
適合性
suitable for cell lysis
應用
cell analysis
儲存溫度
−20°C
一般說明
天然,鸡卵清溶菌酶。水解几丁质中N-乙酰胞壁酸(2-乙酰氨基-2-脱氧-3-O-[1羧甲基]-吡喃葡萄糖)和N-乙酰基-葡萄糖胺残基之间的β1,4键。还水解肽聚糖中N-乙酰胞壁酸和N-乙酰基-葡萄糖胺残基之间的β1,4键。抑制牙周病菌脂多糖的生物活性。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个Shugar单位定义为由于在25°C,pH值为6.2下藤黄微球菌的裂解而导致每分钟450 nm处吸光度降低0.001的酶量。
重構
复溶后,等分并冷冻长期保存(-20°C),或冷藏(4°C)短期保存。贮备液在4°C下可稳定3天,在-20°C下可稳定长达1年。
其他說明
Ito, H.O., et al. 1997.J. Periodontal Res. 32, 295.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3