文件
71205-M
Millipore
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 90%, Serratia marcescens, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
内切核酸酶 来源于粘质沙雷氏菌
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
product name
Benzonase® 核酸酶HC,纯度> 90%,
生物源
Serratia marcescens
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
>90% (SDS-PAGE)
形狀
buffered aqueous glycerol solution
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
濃度
≥250 units/μL
應用
research use
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Benzonase® 核酸酶是一种用基因工程方法从粘质沙雷氏菌获得的核酸内切酶。它降解所有形式的DNA和RNA(单链、双链、线性和环状),而没有蛋白水解活性。它能够在较大范围的条件下工作,并且具有极高的比活度。该酶可将核酸完全消化为长度为2至5个碱基(低于杂交极限)的 5′-单磷酸末端寡核苷酸,特别适合于重组蛋白中核酸的去除,从而满足FDA有关核酸污染的指导原则。Benzonase可以快速水解核酸的能力使其特别适用于降低粘度,以减少加工时间,提高蛋白质产量。例如,该酶与BugBuster®和PopCulture®蛋白质提取试剂兼容,因此可以与这些试剂一起添加,以消除大肠杆菌提取物的粘度并去除核酸。
该酶由两个分别为30kDa的亚基组成。它在pH值6-10之间,温度0-42 °C起作用,并需要1-2mM Mg2+激活。该酶在离子和非离子型洗涤剂、还原剂、PMSF(1 mM)、EDTA(1 mM)和尿素(相对活性取决于特定条件)存在的情况下也具有活性。 > 150 mM 单价阳离子、> 100 mM 磷酸盐、> 100 mM 硫酸铵或> 100 mM 盐酸胍能抑制其活性。
可提供超纯Benzonase核酸酶(> 99%,SDS-PAGE纯化)和纯Benzonase核酸酶(> 90%),标准浓度为25-29 U/μl ,高浓度(HC)为250U/μl。两种制剂均不含可检测的蛋白酶,并且比活度为> 1 × 106 U/mg蛋白。纯度> 99%的产品经过内毒素测试,并含有< 0.25 EU/1000单位。该产品以经过 0.2 μm 过滤的 50%甘油溶液的形式提供。储存于 -20°C。
总内毒素: < 0.25 EU/1,000 units. Purity : > 90%(SDS-PAGE法)。
應用
用于去除蛋白样品中的核酸。
生化/生理作用
消化天然或热变性的DNA和RNA。
警告
毒性:标准处理
單位定義
一个单位定义为在 30 分钟内导致A260 为1.0的酶量,这对应于37 μg DNA的完全消化。
法律資訊
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POPCULTURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Benzonase® 內切酶能有效去除病毒生產中的核酸雜質,對細胞和基因療法及疫苗至關重要。
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.