推薦產品
產品名稱
VEGFR3激酶抑制剂,MAZ51, The VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, also referenced under CAS 163655-37-6, controls the biological activity of VEGFR3 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
red
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N1c2c(cccc2)C(=Cc3c4c(c(cc3)N(C)C)cccc4)C1=O
InChI
1S/C21H18N2O/c1-23(2)20-12-11-14(15-7-3-4-9-17(15)20)13-18-16-8-5-6-10-19(16)22-21(18)24/h3-13H,1-2H3,(H,22,24)
InChI 密鑰
VFCXONOPGCDDBQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
生化/生理作用
受体酪氨酸激酶
包裝
警告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3