重要文件
5.00582
Sigma-Aldrich
佛波醇12-十四酸酯13-乙酸酯
≥98% (HPLC), liquid, PKC activator, Calbiochem®
同義詞:
InSolution佛波醇12-肉豆蔻酸酯13-乙酸酯溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H56O8
CAS號碼:
分子量::
616.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
佛波醇12-十四酸酯13-乙酸酯, InSolution, ≥98%, 10 mM in DMSO, extremely potent mouse skin tumor promoter
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)C)O)C1(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI 密鑰
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
一般說明
最常用的佛波醇酯。极强效的小鼠皮肤肿瘤促进剂。即使在nM浓度下也能在体内体外激活蛋白激酶C。在培养的肝细胞中促进iNOS的表达。激活Ca2+-ATP酶并增强毛喉素(>目录号344270>目录号344282)诱导的cAMP形成。抑制Fas抗原诱导的凋亡,但在HL-60早幼粒细胞白血病细胞中是诱导凋亡。它的结合是可逆的。
生化/生理作用
主要靶标
PKC
可逆性:是
次级靶标
Ca2+-ATP酶
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。仅使用新鲜的DMSO制备进一步的稀释液。
其他說明
Powell, D.J., et al. 2003.Mol.Cell Biol.23, 7794.
Tepper, C.G., et al. 1995.Proc.Natl.Acad.Sci. USA92, 8443.
Oishi, K., and Yamaguchi, M. 1994.J. Cell.Biochem.55, 168.
Macfarlane, D.E., and O′Donnell, P.S.1993.Leukemia7, 1846.
Ghandi, V.C. and Jones, D.J., 1992.Neuropharmacol.31, 1101.
Hortelano, S., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 24937.
Kontny, E., et al. 1992.Eur. J. Pharmacol.227, 333.
Zanaboni, P.B., et al. 1992.J. Appl. Physiol.73, 2011.
Saltis, J., et al. 1991.J. Biol. Chem.266, 261.
Beguinot, L., et al. 1985.Proc.Natl.Acad.Sci. USA82, 2774.
Perchellet, J. 1985.Carcinogenesis6, 567.
Nishizuka, Y. 1984.Science255, 1365.
Mastro, A. 1982.Lymphokines6, 263.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
閃點(°C)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
ELISpot 分析顯示對巨細胞病毒 (CMV) 抗原有反應的原有 T 細胞數量。