Merck
全部照片(5)
文件
I0634
Sigma-Aldrich
Ionomycin calcium salt
from Streptomyces conglobatus, ≥98% (HPLC), powder, Ca2+ ionophore
同義詞:
离子霉素(钙盐)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C41H70CaO9
CAS號碼:
分子量::
747.07
Beilstein:
1416163
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
离子霉素 钙盐 来源于密团链霉菌, powder, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
protect from light
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
作用方式
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
InChI 密鑰
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
离子霉素钙盐是由密团链霉菌产生的一种聚醚抗生素。可将Ca2+和二价阳离子从水相提取到有机相。离子霉素通过激活钙库调控型阳离子进入通路(store-regulated cation entry)来增加Ca2+内流,并非直接作用于质膜。可诱导细胞凋亡,据认为机制是通过激活潜在的钙反应性酶。离子霉素钙盐由于是高效的Ca2+载体,十分适合研究Ca2+的跨生物膜运输。离子霉素可用于平衡细胞内外的钙离子浓度,适合用于荧光指示剂的原位校准。
另外,它是针对革兰氏阳性菌的窄谱抗生素,由密团链霉菌(Streptomyces conglobatus)的发酵液纯化而来。因其优异的300nm处最大紫外吸收和对钙离子的高亲和力,在已知的聚醚抗生素中具有独特性。
應用
离子霉素钙盐(来自密团链霉菌)可作为培养基补充剂,用于培养:
  • 免疫评估的外周血单个核细胞(PBMC)
  • 孤雌激活的卵母细胞
  • T细胞亚群,用于胞内细胞因子检测、CFSE(羧基荧光素二醋酸盐琥珀酰亚胺酯)增殖实验和抗原特异性抑制功能分析。
  • 与佛波醇12-肉豆蔻酸酯13-乙酸酯(PMA)共同刺激各种细胞的T细胞活化。
  • 作为精子获能液补充剂,研究其对体外受精的影响,并提高牛胚胎发育效率。
  • 作为阳性对照,用于脂肪来源干细胞(ASC)中胞内Ca2+的检测(4)
生化/生理作用
比A23187更有效地作为Ca2+ 的移动离子载体的Ca2+ 离子载体;无荧光;用于研究Ca2+ 跨生物膜的运输;诱导胚胎皮层神经元凋亡变性。
离子霉素是一种离子载体,广泛应用于钙分析的验证和校准。
準備報告
在 2-8 °C 下以干燥和避光的粉末形式储存伊屋诺霉素。 在这些条件下,产品可在3年内保持稳定。在 -20 °C 下将储备溶液在乙醇或 DMSO 中避光保存。在这些条件下储备溶液可在数月内保持稳定。对于短期用途(最多6星期),可将储备溶液在2-8 °C下避光保存。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Comprehensive Biotechnology (2011)
Ionomycin, a new polyether antibiotic
LIU WC, et al.
The Journal of Antibiotics, 31, 815-819 (1978)
Ionomycin enhances Ca2+ influx by stimulating store-regulated cation entry and not by a direct action at the plasma membrane
Morgan AJ and Jacob R
The Biochemical Journal, 300, 665-672 (1994)
Valproic acid promotes differentiation of adipose tissue-derived stem cells to neuronal cells selectively expressing functional N-type voltage-gated Ca2+ channels
Satoh A, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 589, 55-62 (2022)
The role of ionomycin in the improvement of in vitro fertilization and increasing the rate of bovine embryo development
Amran RA, et al.
Journal of Separation Science, 57(10), 1279-1284 (2023)