368975
同義詞:
硫氰酸胍
1 of 10
Sigma-Aldrich
G9277
异硫氰酸胍
50983
异硫氰酸胍水溶液 溶液
Millipore
1.04167
11685929001
5120-OP
Guanidine Isothiocyanate
50981
G6639
G3272
盐酸胍 盐酸盐
50980
RDD029
100
RTECS - XL1225000
≥99% (titration)
solid
Calbiochem®
OK to freezedesiccated
white
water: 25%ethanol: 5%
ambient
−20°C
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Danger
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 4
T7527
Tris-硼酸-EDTA缓冲溶液
324506
EDTA,0.5 M,pH 8.0,分子生物学级,DEPC 处理
85878
链亲和素 来源于阿维丁链霉菌
C4706
三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐