文件
324798
Sigma-Aldrich
Enterotoxin Type B
from Staphylococcus aureus, Single band by SDS PAGE, solid, immune system activator, Calbiochem®
同義詞:
肠毒素 B型,金黄色葡萄球菌, SEB
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.51
product name
肠毒素 B型,金黄色葡萄球菌, A heat-stable superantigen from S. aureus that activates the immune system to produce a burst of anti-inflammatory cytokines.
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
存貨情形
not available in Canada
儲存條件
OK to freeze
溶解度
sterile distilled water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种热稳定的细菌超抗原,可激活免疫系统产生一系列抗炎细胞因子。
一种热稳定的细菌超抗原,可激活免疫系统产生一系列抗炎细胞因子。免疫系统的有效激活剂。作为超级抗原刺激 T 细胞,并为原代 B 细胞产生多克隆 IgG 提供非增殖信号。通过染料配体亲和色谱从金黄色葡萄球菌 S6 菌株中制备。
生化/生理作用
主靶
激活免疫系统产生一系列抗炎细胞因子。
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
警告
毒性:高毒性(H)
外觀
从 5 mM 磷酸钾缓冲液(pH 6.8)中冻干。
分析報告
通过 SDS-PAGE 获得单一主条带
其他說明
Hasko, G., et al. 1998.Eur. J. Immunol. 28, 1417.
Huang, W., and Koller, L.D.1998.Immunology 95, 331.
Hayward, A.R., et al. 1995.Pediatr.Res.37, 455.
Schmaltz, R., et al. 1995.Immunol. Invest.24, 805.
Brehm, R.D., et al. 1990.Appl. Environ.Microbiol.56, 1067.
Iandolo, J.J., and Tweten, R.K.1988.Methods Enzymol.165, 43.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3