文件
STBMFTM12
Millipore
流体巯基乙酸盐培养基
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
同義詞:
巯基乙酸肉汤, 流体巯基乙酸盐培养基, 流体巯基乙酸盐培养基(FTGM)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質等級
無菌
sterile; autoclaved
形狀
liquid
儲存期限
12 mo.
特點
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包裝
bottle of
瓶容量
125 mL
100 mL , filling volume
輸入
sample type pharmaceutical(s)
pH值
7.1 °C
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
適合性
anaerobic bacteria
nonselective for
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
流体巯基乙酸盐培养基(FTM)是我们STERITEST® 溶液的关键组分。该培养基的组成和生长性能符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的要求。我们的制造方法确保了我们的培养基的最高质量水平,提高了准确性,并大大降低了错误解释和错误结果的风险。液体外观呈浅黄色、微乳白色和粘性,混悬液中有粉红色环≤1厘米。产品的pH值为7.1±0.2,可在2-25℃下保存。孵育温度在30-35℃之间变化,孵育时间为7-14天。该产品以12瓶100 mL培养基、带隔膜密封件的螺旋盖形式提供,可最大程度降低交叉污染风险并优化消毒程序。
應用
无菌检查(膜过滤和直接接种)
生物负荷测试
流体巯基乙酸培养基(FTM)主要用于检测厌氧菌。但是,它也可以进行需氧细菌检测。QC微生物包括生孢梭菌(ATCC 19404;ATCC 11437)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)和铜绿假单胞菌(ATCC 9027)。该培养基用于通过薄膜过滤法或直接接种法进行无菌检查。
成分
带隔膜的螺旋盖
培養基
流体巯基乙酸盐
分析報告
浑浊表明生长
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.