重要文件
1.07302
Supelco
聚乙烯聚吡咯烷酮
reagent for sample preparation
同義詞:
聚乙烯聚吡咯烷酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
13111038
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
聚乙烯聚吡咯烷酮, Divergan RS
品質等級
自燃溫度
440 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
220 °C (decomposes)
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
體積密度
330 kg/m3
相容性
MQuant® StripScan App
RQflex® 20
檢測方法
colorimetric
reflectometric
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI 密鑰
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
聚乙烯基聚吡咯烷酮(Divergan)作为辅料用于制备后续分析步骤的样品。它有着广泛的应用,尤其是在饮料行业。它用于预处理样品,例如具有强烈颜色的果汁,这些颜色会干扰使用MQuant或Reflectoquant试纸的分析。为了脱色,将果汁与粉末混合,然后过滤。然后,所得溶液可用于例如抗坏血酸或HMF等的测定。
應用
  • 使用味觉传感器系统和不变量味觉标准溶液对草莓酸甜度强度的标准化。:该研究探讨了聚乙烯吡咯烷酮(PVPP)在味觉传感器系统中的应用,以标准化风味强度,可以增强食品化学分析的可重复性(Ujihara et al., 2023)。
  • 通过色谱(LC-UV和UHPLC-DAD-MS)和光谱(中红外和近红外与PCA)对重要抗糖尿病药物维格列汀的化学稳定性进行全面分析。:分析了抗糖尿病药物维格列汀的稳定性,利用PVPP进行样品准备,以增强化学稳定性评估的精确性,这对确保药物安全性和有效性至关重要(Gumieniczek et al., 2021)。
  • 通过多功能过滤清理和UPLC-QTOF-MS快速测定茶叶中的134种农药。:展示了PVPP在简化茶叶中农药残留分析的清理过程中的应用,强调了其在简化复杂样品制备步骤以获得更好分析结果中的作用(Meng et al., 2022)。
  • 样品制备对通过LC-MS/MS检测和定量选定坚果过敏蛋白的影响。:研究不同样品制备方法(包括PVPP的使用)对坚果蛋白检测的影响,强调了这些方法对食品中过敏原检测的灵敏度和准确度的影响(Sagu et al., 2021)。
  • 基于SILIA的4C定量PTM蛋白质组学。:该研究在一种基于SILIA的新方法中利用PVPP,以量化蛋白质的翻译后修饰,展示了PVPP在先进分析方法中的适应性,以增强蛋白质组分析的深度和质量(Wong & Li, 2021)。
分析報告
鉴别(红外光谱):符合要求
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1