重要文件
EP0030108132
Eppendorf® LoBind 蛋白质离心管
PCR clean, withstand, 18,000 x g, capacity 2.0 mL, pack of 100 ea
同義詞:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌
non-sterile
特點
PCR clean
graduations
neck thread Push fit
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030108132
技術
PCR: suitable
容量
2.0 mL
結合類型
low binding surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
避免在离心、孵育和储存过程中丢失宝贵的样品! 依靠铰链式 Safe-Lock 盖提供出色保护。 它融汇了我们 50 年不断优化和开发的全部经验。 信任首创的Eppendorf Safe-Lock管,您的样品值得更好对待。
特點和優勢
Eppendorf Protein LoBind管专门用于确保您获得最高的 蛋白质回收率。
  • Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • Available in tube formats for easy-up scaling.
  • Precise lid sealing to minimize evaporation.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)