生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽壓力
0.38 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
824 °F
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cheese; fatty; acidic; sour
SMILES 字串
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter