重要文件
L520021-HH
Sigma-Aldrich
二氯乙酸去保护溶液
5%, with Toluene
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
包裝
pkg of 4 × 4 L L520421-04
濃度
70.3-83.8 g/L (titration)
雜質
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear Appearance of Solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)