推薦產品
種類
for DNA synthesis
品質等級
產品線
Proligo Reagents
雜質
≤250 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear
相容性
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Diethylamine is a secondary aliphatic amine with both N-substituents as ethyl groups. It is a conjugate base of a diethylammonium.
成分
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
法律資訊
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C