文件
L021000
Sigma-Aldrich
二氯乙酸去保护溶液
with Dichloromethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116004
NACRES:
NA.21
種類
for DNA synthesis
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
形狀
liquid
儲存條件
dry at room temperature
濃度
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
雜質
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
在添加下一种亚磷酰胺之前,在二氯甲烷中的含有二氯乙酸(DCA) 的去封闭溶液有助于从已经掺入生长的核酸中的核苷酸的 5′羟基部分去除二甲氧基三苯甲基(DMT) 保护基团。DMT 的去除允许未受保护的 5′ 羟基部分在随后的延伸反应中与新的亚磷酰胺反应。
準備報告
二氯甲烷/二氯乙酸 97/3 (v/v)
其他說明
在添加下一个亚磷酰胺之前,在二氯甲烷中含有二氯乙酸(DCA)的解封闭溶液可从已经掺入到正在生长的核酸中的核苷酸的5′羟基部分中去除二甲氧基三苯甲基(DMT)保护基。DMT的去除使得未保护的5′羟基部分可在随后的延伸反应中与新的亚磷酰胺发生反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3