重要文件
8.57013
Sigma-Aldrich
DNA合成氧化试剂B
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
同義詞:
0.02M碘THF溶液:吡啶: 水69/22/11 (w/w/w),Novabiochem®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
liquid
自燃溫度
215 °C (THF)
反應適用性
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
製造商/商標名
Novabiochem®
轉變溫度
flash point -21.5 °C (THF)
儲存溫度
2-30°C
一般說明
可直接使用的封端剂
  • 857013.0450: 兼容MerMade DNA合成器。直接粘附到仪器(28/405 Neck Finish)
  • 857013.4000: 兼容MerMade DNA合成器。独立于仪器(38mm Neck Finish)
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-6.7 °F - (THF)
閃點(°C)
-21.5 °C - (THF)