重要文件
927155
Sigma-Aldrich
DPEO
≥95%
同義詞:
N,N′-Bis(2-phenylethyl)ethanediamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H20N2O2
CAS號碼:
分子量::
296.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
SMILES 字串
O=C(C(NCCC1=CC=CC=C1)=O)NCCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H20N2O2/c21-17(19-13-11-15-7-3-1-4-8-15)18(22)20-14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
InChI 密鑰
QZXQKYMXZRGKLB-UHFFFAOYSA-N
應用
DPEO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners