重要文件
927147
Sigma-Aldrich
BFMO
≥95%
同義詞:
N1,N2-Bis(furan-2-ylmethyl)oxalamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H12N2O4
CAS號碼:
分子量::
248.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
SMILES 字串
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
InChI 密鑰
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
應用
BFMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and nitrogen heterocycles.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Pawar G G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)