Merck
全部照片(3)
重要文件
91415
Sigma-Aldrich
异丙氧基硅氯甲烷
≥95.0% (GC)
同義詞:
(氯甲氧基)三异丙基硅烷, TOMCl
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H23ClOSi
CAS號碼:
分子量::
222.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
CC(C)[Si](OCCl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H23ClOSi/c1-8(2)13(9(3)4,10(5)6)12-7-11/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI 密鑰
SYZFQLUYDBIQCR-UHFFFAOYSA-N
其他說明
对氟化物敏感的 2′-O-保护基团,用于 RNA 寡核苷酸合成[1][2]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S. Eppacher et al.
Helvetica Chimica Acta, 87, 3004-3004 (2004)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 82, 1753-1753 (1999)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)