化驗
98%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
84-86 °C/35 mmHg (lit.)
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI 密鑰
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
三异丙基硅烷(TIPS)是一种有机硅化合物,低毒、操作方便、可选择性还原各种功能基团,适于用作有机合成的还原剂。可在路易斯酸(例如,四氯化钛)的存在下,选择性还原酮和醛为对应的烷烃,环氧化物为对应醇。
應用
三异丙基硅烷可用作还原剂:
- 在固相肽合成过程中合成4-吡咯苯酰基肽。
- 在过渡金属配合物催化的酰胺与氢硅烷的反应中。
- 用于C-芳基糖苷选择性还原为β-芳基糖苷。
- 在三氟乙酸存在的情况下,促进半胱氨酸(Cys)残基中乙酰氨基甲基(Acm)、4-甲氧基苄基(Mob)和叔丁基(But)保护基团的裂解。
- 在过渡金属催化剂存在的情况下,将酰胺还原为相应的胺。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3243-3247 (2003)
Tetrahedron Letters, 44, 7837-7840 (2003)
Reduction of a 4-pyrrole phenylacyl-containing peptide with trifluoroacetic acid--triisopropylsilane--phenol--H2O during solid-phase peptide synthesis and its protein kinase C $\alpha$ inhibitory activity
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15, 2271-2274 (2005)
Transition-metal complex-catalyzed reduction of amides with hydrosilanes: a facile transformation of amides to amines
Tetrahedron Letters, 42, 1945-1947 (2001)
Cell death discovery, 4, 19-19 (2018-03-14)
The Tasmanian devil faces extinction due to devil facial tumour disease (DFTD), a highly transmittable clonal form of cancer without available treatment. In this study, we report the cell-autonomous antiproliferative and cytotoxic activities exhibited by the spider peptide gomesin (AgGom)