重要文件
900894
Sigma-Aldrich
甲基四嗪-PEG4-NHS酯
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H31N5O9
CAS號碼:
分子量::
533.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
NHS ester
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=NN=C(N=N1)C2=CC=C(C=C2)OCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O
應用
甲基四嗪-PEG4-NHS酯是一种具有增强稳定性和水溶性的交联剂。这种交联剂有一个NHS酯,可以与伯胺和甲四嗪反应,后者可与反式环辛烯。甲基四嗪-PEG4-NHS酯是市面上最稳定的四嗪类化合物之一。芳香环上的给电子烷氧基除了提供给电子甲基的稳定性外,还进一步提高了甲基四嗪- PEG4-NHS酯的稳定性。这种试剂的水溶液溶解度大大提高了亲水聚乙二醇(PEG)间隔臂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Biodegradable tetra-PEG hydrogels as carriers for a releasable drug delivery system.
Henise J, et al.
Bioconjugate Chemistry, 26(2), 270-278 (2015)